Learn More
Digi-Sense™ Accessories for the 20250-40 Digi-Sense™ Temperature Humidity Touch-screen Recorder
Código de producto. 15840016
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Cable USB de repuesto
Cable del sensor de extensión
Fuente de alimentación de repuesto
Sensor de temperatura/HR de repuesto
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15840016 Cable USB de repuesto cada uno
15830016 Fuente de alimentación de repuesto cada uno
15820016 Cable del sensor de extensión cada uno
15810016 Sensor de temperatura/HR de repuesto cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15840016 Proveedor Digi-Sense™ N.º de proveedor 2025049
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El lector de pantalla táctil tiene 8 GB de memoria integrada para proporcionar una capacidad de registro de datos prácticamente ilimitada
  • Incluye certificado de calibración trazable al NIST acreditado por A2LA
  • Mide, registra y muestra la temperatura, la humedad y el punto de rocío
  • Sensor extraíble para mediciones locales o remotas mediante cable alargador incluido
  • Montaje en pared o montaje en escritorio
  • Software de autoarranque residente, no es necesaria la instalación
  • Incluye certificado NIST
  • Descargas de datos almacenados en el ordenador a través del cable USB suministrado en formato CSV
Garantía
2 años
Especificaciones
Tipo de producto Cable USB de repuesto
Para utilizar con (equipo) Registrador de temperatura y humedad relativa con pantalla táctil y calibración trazable al NIST (20250-40)