Learn More
Digi-Sense™ Accessories for the 20250-40 Digi-Sense™ Temperature Humidity Touch-screen Recorder
Descripción
- Incluye certificado de calibración trazable al NIST acreditado por A2LA
- Mide, registra y muestra la temperatura, la humedad y el punto de rocío
- Sensor extraíble para mediciones locales o remotas mediante cable alargador incluido
- Montaje en pared o montaje en escritorio
- Software de autoarranque residente, no es necesaria la instalación
- Incluye certificado NIST
- Descargas de datos almacenados en el ordenador a través del cable USB suministrado en formato CSV
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Cable de extensión para registrador de pantalla táctil de temperatura/HR con calibración trazable al NIST |
| Tipo de producto | Cable del sensor de extensión |
| Para utilizar con (equipo) | Registrador de temperatura y humedad relativa con pantalla táctil y calibración trazable al NIST (20250-40) |