Descripción
Las columnas de acero inoxidable se utilizan con mayor frecuencia en HPLC. El material es resistente a la corrosión, estable a la presión y fácil de manejar mecánicamente.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Conector |
| Color | Plata |
| Para utilizar con (aplicación) | Capilares conectores |
| Modelo | Unión tipo 1 |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Incluye | 2 tuercas y empalmes |
| Descripción | Unión tipo 1: 100 mm × 1/16 pulgadas × 0,25 mm |
| Material | Acero inoxidable |