Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el medidor de turbidez Orion™ AQUAfast AQ3010
Descripción
Genere una lectura exacta de la turbidez en cuestión de segundos con el medidor de trubidez Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 y sus accesorios. Se trata de un turbidímetro sencillo pero potente que ofrece una gran variedad de funciones, lo que lo hace perfecto para los trabajos en planta, campo o laboratorio. Utilice la fuente de luz LED de infrarrojos (IR) para cumplir con los requisitos de la norma ISO 7027 y medir de forma fiable la turbidez con valores de rango automático desde 0 hasta 1000 NTU. Este medidor IP67 resistente al agua ofrece una larga duración de la batería promediando las 3000 pruebas.
Características:
- Accesorios para el medidor de turbidez AQUAfast AQ3010.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Accesorio |
| Para utilizar con (equipo) | Turbidímetro AQUAfast AQ3010 |
| Descripción | Cepillos de limpieza de viales, paquete de 5 |