Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios de agitador para MaxQel™ 8000, repuesto de filtro HEPA
Código de producto. 12602795 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador de plataforma
Colector de gaseado (un gas)
Kit de agitador con montura y soporte
Kit de marcador e imán
Registrador de gráficos
Para utilizar con (equipo):
Agitador MaxQ™ HP 416, 430, 420
Agitador MaxQ™ HP 420
Agitador MaxQ™ HP 435, 436, 480, 481
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000
MaxQ HP 416, 430, 435, 436, 480, 481
MaxQ HP 420, 435, 436, 480, 481
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Para utilizar con (equipo) unitSize
12602795 Adaptador de plataforma MaxQ HP 416, 430, 435, 436, 480, 481 cada uno
12652785 Colector de gaseado (un gas) MaxQ HP 420, 435, 436, 480, 481 cada uno
12632795 Kit de marcador e imán Agitador MaxQ™ HP 435, 436, 480, 481 cada uno
12612795 Kit de marcador e imán Agitador MaxQ™ HP 416, 430, 420 cada uno
10474432 Kit de agitador con montura y soporte Agitador MaxQ™ HP 420 cada uno
10719273 Registrador de gráficos MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 cada uno
6 options
Código de producto. 12602795
Marca: Thermo Scientific™ 194040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Get maximum flexibility, regardless of your application, by using these accessories for Thermo Scientific™ MaxQ™ High Performance orbital shakers.
Get maximum flexibility, regardless of your application, by using Thermo Scientific™ Accessories for MaxQ™ High Performance Orbital Shakers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador de plataforma
Descripción Adaptador de plataforma de cambio rápido
Para utilizar con (equipo) MaxQ HP 416, 430, 435, 436, 480, 481