Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para agitadores para MaxQ™ 8000, soporte para un agitador apilable
Adáptese a diversas aplicaciones y presupuestos con estos flexibles y cómodos accesorios para agitadores Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000.
Marca:  Thermo Scientific™ 194222
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10023982
  • 2980.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Accommodate various applications and budgets with these flexible and convenient Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Shaker Accessories. With exceptional simplicity and flexibility, these shaker accessories are the optimal choice for busy labs.
Especificaciones
Especificaciones
Soporte
89,7 cm
75,2 cm
115,6 cm
Soporte para un agitador apilable
35,5 in
29,6 pulg.
45,5 pulg.
158 lb
MaxQ 8000