Learn More
Masterflex™ Accessories for Peristaltic Pump Systems
Código de producto. 15497144
Change view
Click to view available options
Tipo de control:
Botón
E/S remotas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de control unitSize
15497144 E/S remotas cada uno
12676177 Botón 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497144 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0752395
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Upgrade pumping and dispensing capabilities with Accessories for Masterflex™ Peristaltic Pump Systems.
Actualice las capacidades de bombeo y dispensación con los accesorios para sistemas de bombas peristálticas Masterflex™.
  • Accesorios para los sistemas de bomba peristáltica Masterflex™
Certifications
CE
Compliance
Registrado ISO 9002
Garantía
2 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9002, CE
Color Gris
Tipo de control E/S remotas
Para utilizar con Unidades Masterflex con conexión DB-25 y capacidad de control remoto
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de fluidos
Incluye Conjunto de cables Masterflex para control remoto, cable de 7,6 m con extremos de cable pelado, conector DB25(M)
Control de velocidad Analógico
Longitud global (imperial) 25 ft
Longitud global (métrico) 7,6 m
Peso (imperial) 1,26 lb
Peso (métrico) 571,53 g