Learn More
Thermo Scientific™ Intercambiador de depósitos de gases Isotemp™
Código de producto. 11892711 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
120 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
11892711 120 V cada uno
1 options
Código de producto. 11892711 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Napco 8000; solo modelos con camisa de agua
  • Napco 8000; solo modelos con camisa de agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Napco 8000; solo modelos con camisa de agua
Tipo Accesorio, intercambiador de depósitos de gases
Requisitos eléctricos 120 V, 60 Hz
Tensión 120 V
Frecuencia 60 Hz