Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para miniagitador con calefacción/refrigeración Fisherbrand™
Código de producto. 15524090 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
12 tubos cónicos para centrífuga de 15 mL
20 tubos de microcentrífugas de 1,5 mL
20 tubos de microcentrífugas de 2 mL
5 tubos cónicos para centrífuga de 50 mL
9 tubos de 21 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15524090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios opcionales para optimizar el miniagitador con calefacción/refrigeración Fisher Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 9 tubos de 21 mm
Tipo de producto Tube Block
Descripción Bloque de 9 x 21 mm para tubo de 20 mm de diámetro; pocillo: 21,7 mm de diám. x 45 mm de profundidad