Learn More
Thermo Scientific™ Baño digital con calentamiento y agitación, bloque de 48 pocillos
Tienda Thermo Scientific ProductosBeschreibung
Utilice los accesorios Thermo Scientific para baños de calefacción/agitación digital para optimizar la flexibilidad y el rendimiento.
- Garantía: 2 años
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad (métrico) | 0,2 mL (tubo) |
| Para utilizar con (equipo) | Baño refrigerado/calefactado |
| Iluminación | LED |
| No. of Places | 96 |
| Tipo | Accesorio; Juego de bloques con tapa |
| Tamaño del tubo | 0.2mL |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.