Learn More
Thermo Scientific™ Baño digital con calentamiento y agitación, bloque de 48 pocillos
Código de producto. 15515434 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
No. of Places:
6
15
24
48
96
Tamaño del tubo:
0,5 ml
0.2mL
12 mm de diámetro
13mm de diámetro
15 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. No. of Places Tamaño del tubo unitSize
15515434 24 12 mm de diámetro cada uno
15218884 96 0.2mL cada uno
15865121 15 15 ml cada uno
15938965 24 13mm de diámetro cada uno
15228884 48 0,5 ml cada uno
15248884 6 50 ml cada uno
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15515434
Brand: Thermo Scientific™ 88880152
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice los accesorios Thermo Scientific para baños de agitación digital para optimizar la flexibilidad y el rendimiento.
Utilice los accesorios Thermo Scientific para baños de calefacción/agitación digital para optimizar la flexibilidad y el rendimiento.
  • Garantía: 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (equipo) Baño seco de calefacción/agitación digital 88880028, 88880027
Iluminación LED
No. of Places 24
Tipo Accesorio; Juego de bloques con tapa
Tamaño del tubo 12 mm de diámetro
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.