Learn More
Thermo Scientific™ Baño digital con calentamiento y agitación, bloque de 48 pocillos
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
No. of Places:
6
15
24
48
96
Tamaño del tubo:
0,5 ml
0.2mL
12 mm de diámetro
13mm de diámetro
15 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Utilice los accesorios Thermo Scientific para baños de calefacción/agitación digital para optimizar la flexibilidad y el rendimiento.
- Garantía: 2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,5 mL (tubo) |
| Para utilizar con (equipo) | Baño refrigerado/calefactado |
| Iluminación | LED |
| No. of Places | 48 |
| Tipo | Accesorio; Juego de bloques con tapa |
| Tamaño del tubo | 0,5 ml |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.