Learn More
Thermo Scientific™ Baño seco con calentamiento digital, bloque para microtubo
Código de producto. p-6095343 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
No. of Places:
6
12
15
16
20
24
30
35
48
Tamaño del tubo:
0,5 ml
1,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
15 ml
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
50mL grande
50mL pequeño
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. No. of Places Tamaño del tubo unitSize
15258884 48 0,5 ml cada uno
15268884 30 1,5 ml 1 PCS
15278884 15 15 ml cada uno
15288884 6 50mL pequeño cada uno
15298884 6 50mL grande cada uno
15208894 35 10 mm cada uno
15218894 24 12 mm cada uno
15228894 24 13 mm cada uno
15248894 20 15 mm cada uno
15258894 16 16 mm cada uno
15268894 12 18 mm cada uno
15278894 12 20 mm cada uno
12 options
Código de producto. 15258884
Marca: Thermo Scientific™ 88880129
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice el rendimiento de su baño digital con enfriamiento Thermo Scientific™ con estos accesorios.
Utilice los accesorios Thermo Scientific™ para baño de refrigeración / calefacción digital para optimizar la flexibilidad y el rendimiento.
  •  Garantía: 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,5 mL (tubo)
Iluminación LED
No. of Places 48
Tipo Bloque
Tamaño del tubo 0,5 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 76,5 x 98 x 41 mm
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.