Learn More
Thermo Scientific™ Baño seco con calentamiento digital, bloque para microtubo
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice los accesorios Thermo Scientific™ para baño de refrigeración / calefacción digital para optimizar la flexibilidad y el rendimiento.
- Garantía: 2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Iluminación | LED |
| No. of Places | 16 |
| Tipo | Bloque |
| Tamaño del tubo | 16 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 76,5 x 98 x 51 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.