Learn More
Buerkle™ Cestillo de acero inoxidable para su uso con el muestreador Vampire Buerkle™
Tienda Bürkle ProductosDescripción
- Para su uso con el muestreador Vampire Buerkle™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo para frascos de muestras |
| Material | Acero inoxidable (V2A) |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador Vampire, frasco de 250 ml |
| Diámetro (métrico) | 68 mm |