Learn More
Brady™ Accesorios para impresoras de etiquetas BMP™21
Código de producto. 11503864
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Batería recargable de Li-ION
Imán
Maletín de transporte rígido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11503864 Imán cada uno
15254916 Maletín de transporte rígido cada uno
15228957 Batería recargable de Li-ION cada uno
3 options
Código de producto. 11503864
Marca: Brady™ 110891
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Accesorios para su uso con impresoras de etiquetas portátiles BMP21
  • AC Adapter: Convenient accessory for powering the BMP-21 Portable Label Printer without “AA” batteries
  • Hardside Carrying Case: Protects the label printer when transporting
  • Magnet Only Accessory: Allows you to attach label printer to panels, I-beams and any other magnetic-receptive surface during use or storage
  • Multifunctional Accessory: With additional options for carrying and operating the labeler, and a built-in flashlight for creating labels in dark spaces, this multifunctional tool is the ideal solution for fast, efficient labeling
Especificaciones
Tipo de producto Imán
Para utilizar con (equipo) BMP21 Label Printer
Anchura (imperial) 5.2 in.
Altura (imperial) 4.1 in.
Altura (métrico) 10.41 cm
Cantidad 1 Ea.