missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Orificio de acceso
- Con tapón de silicona
- Para su uso con cámaras climáticas constantes KBF-S y KBF-S ECO
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Orificio de acceso con tapón de silicona - 30 mm, trasero |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER serie CB-S |
| Material | Silicona |
| Tipo | Puerto de acceso |
| Características | Posición posterior |
| Incluye | Enchufe de silicona |
| Diámetro (imperial) | 1.2 in. |
| Diámetro (métrico) | 30 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?