Descripción
- Orificio de acceso
- Con tapón de silicona
- Para su uso con cámaras climáticas constantes KBF-S y KBF-S ECO
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Orificio de acceso con tapón de silicona - 30 mm, izquierdo |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER series CB y CBF |
| Material | Silicona |
| Tipo | Puerto de acceso |
| Características | Posición izquierda |
| Incluye | Enchufe de silicona |
| Diámetro (imperial) | 1.2 in. |
| Diámetro (métrico) | 30 mm |