Descripción
- Orificio de acceso
- Con tapón de silicona
- Para su uso con cámaras climáticas constantes KBF-S y KBF-S ECO
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Orificio de acceso con enchufe de silicona: 30 mm, parte superior |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER series KBF-S y KBF-S ECO |
| Material | Acero |
| Tipo | Puerto de acceso |
| Características | Posición superior |
| Incluye | Enchufe de silicona |
| Diámetro (imperial) | 1.2 in. |
| Diámetro (métrico) | 30 mm |