Learn More
BINDER™ Orificio de acceso con enchufe de silicona
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
30 mm
50 mm
100 mm
Características:
Posición izquierda
Posición superior
Posición derecha
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Orificio de acceso
- Con tapón de silicona
- Para su uso con cámaras climáticas constantes KBF-S y KBF-S ECO
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Orificio de acceso con tapón de silicona: 30 mm, derecho |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER series KBF-S y KBF-S ECO |
| Material | Acero |
| Tipo | Puerto de acceso |
| Características | Posición derecha |
| Incluye | Enchufe de silicona |
| Diámetro (imperial) | 1.2 in. |
| Diámetro (métrico) | 30 mm |