Descripción
- El orificio de acceso superior es un accesorio para usar en la parte superior de cámaras e incubadoras
- Enchufe de silicona
- 100 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Orificio de acceso con enchufe de silicona: 100 mm, parte superior |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER FD 56, FD 115, FD 260, FD 720 |
| Tipo | Orificio de acceso |
| Incluye | Enchufe de silicona |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |