Learn More
BINDER™ Orificio de acceso izquierdo (de 50 a 125 mm)
Código de producto. 15672056 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámaras BINDER serie FD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15672056 Cámaras BINDER serie FD cada uno
1 options
Código de producto. 15672056
Marca: BINDER™ 80121020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Unidades de la serie FD BINDER
  • Para usar a la izquierda
  • Incluye enchufe de silicona
  • Para usar con una amplia gama de estufas microbiológicas y cámaras BINDER™
Especificaciones
Descripción Orificio de acceso con enchufe de silicona de 50 l, izquierdo
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER serie FD
Material Acero
Tipo Accesorio, orificio de acceso
Incluye Enchufe de silicona
Diámetro interior (métrico) 50 mm