Learn More
BINDER™ Orificio de acceso izquierdo (30 mm)
Código de producto. 15632056 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
15632056 Acero cada uno
1 options
Código de producto. 15632056
Marca: BINDER™ 80121016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Unidades de la serie FD BINDER
  • Para usar a la izquierda
  • Incluye enchufe de silicona
  • Para usar con una amplia gama de estufas microbiológicas y cámaras BINDER™
Especificaciones
Descripción Orificio de acceso con enchufe de silicona de 30 l, izquierdo
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER serie FD
Material Acero
Tipo Accesorio, orificio de acceso
Incluye Enchufe de silicona
Diámetro interior (métrico) 30 mm