Learn More
BINDER™ Orificio de acceso derecho (30 mm)
Código de producto. 15750579 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
15750579 Acero cada uno
1 options
Código de producto. 15750579
Marca: BINDER™ 80121153
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Unidades de la serie BF BINDER
  • Para usar en el lado derecho
  • Incluye enchufe de silicona
  • Para usar con una amplia gama de estufas microbiológicas y cámaras BINDER™
Especificaciones
Descripción Orificio de acceso con enchufe de silicona de 30 l, derecho
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER serie BF
Material Acero
Tipo Accesorio, orificio de acceso
Incluye Enchufe de silicona
Diámetro interior (métrico) 30 mm