Learn More
BINDER™ Orificio de acceso con enchufe de silicona
Código de producto. 17877098 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
Puertos:
Posición derecha
Posición izquierda
Posición superior
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Puertos unitSize
17877098 10 mm Posición izquierda cada uno
17817138 10 mm Posición superior cada uno
17897098 10 mm Posición derecha cada uno
17887098 30 mm Posición izquierda cada uno
17867108 30 mm Posición superior cada uno
17827108 30 mm Posición derecha cada uno
17877108 50 mm Posición izquierda cada uno
17817108 50 mm Posición superior cada uno
17897108 50 mm Posición derecha cada uno
17877118 100 mm Posición izquierda cada uno
17827138 100 mm Posición superior cada uno
17887118 100 mm Posición derecha cada uno
12 options
Código de producto. 17877098
Marca: BINDER™ 80122296
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Access Port with Silicone Plug for drying and heating chambers.
  • Accesorio
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) M E3.1 Drying and Heating Oven (M 56, M 115, M 260, M 720)
Material Silicona
Tipo Access Port
Puertos Posición izquierda
Diámetro (imperial) 0.4 in.
Diámetro (métrico) 10 mm