Descripción
- Accesorio para cámaras de secado y calentamiento FP Avantgarde.Line serie FP
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | BINDER Series FP Avantgarde.Line Drying and Heating Chambers |
| Tipo | Puerto de acceso |
| Tipo de tapón | Silicona |
| Puertos | Posición izquierda |
| Diámetro (imperial) | 0.4 in. |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |