Descripción
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060 |
| Material | Silicona |
| Tipo | Access Port |
| Puertos | 1 en el lado izquierdo |
| Tamaño de puerto | 30 mm |