Learn More
Descrizione
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, and KBF 1600
Specifica
Specifica
| Para utilizar con (equipo) | KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600 |
| Material | Silicona |
| Tipo | Access Port |
| Puertos | 1 en el lado izquierdo |
| Tamaño de puerto | 100 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?