Learn More
BINDER™ Orificio de acceso
Código de producto. 30238361 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de puerto:
30 mm
50 mm
100 mm
Puertos:
1 en el lado derecho
1 en el lado izquierdo
1 en la parte superior
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de puerto Puertos unitSize
30238361 50 mm 1 en la parte superior cada uno
30238232 30 mm 1 en el lado izquierdo cada uno
30238330 50 mm 1 en el lado izquierdo cada uno
30238375 100 mm 1 en el lado izquierdo cada uno
30238344 30 mm 1 en el lado derecho cada uno
30238259 50 mm 1 en el lado derecho cada uno
30238256 100 mm 1 en el lado derecho cada uno
30238210 100 mm 1 en la parte superior cada uno
30238332 30 mm 1 en la parte superior cada uno
9 options
Código de producto. 30238361
Marca: BINDER™ 80122487
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Access port with silicone plug for use with KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, and KBF 1600.
  • Round access port with silicone plug
  • Choose between 30, 50, or 100 mm plug
  • Available on left, right, or top of the chamber
  • For use with KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, and KBF 1600
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600
Material Silicona
Tipo Access Port
Puertos 1 en la parte superior
Tamaño de puerto 50 mm