Learn More
BINDER™ Orificio de acceso
Código de producto. 30238332 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de puerto:
30 mm
50 mm
100 mm
Puertos:
1 en el lado derecho
1 en el lado izquierdo
1 en la parte superior
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tamaño de puerto Puertos unitSize
30238332 30 mm 1 en la parte superior cada uno
30238232 30 mm 1 en el lado izquierdo cada uno
30238330 50 mm 1 en el lado izquierdo cada uno
30238375 100 mm 1 en el lado izquierdo cada uno
30238344 30 mm 1 en el lado derecho cada uno
30238259 50 mm 1 en el lado derecho cada uno
30238256 100 mm 1 en el lado derecho cada uno
30238361 50 mm 1 en la parte superior cada uno
30238210 100 mm 1 en la parte superior cada uno
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30238332
Brand: BINDER™ 80122499
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Access port with silicone plug for use with KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, and KBF 1600.
  • Round access port with silicone plug
  • Choose between 30, 50, or 100 mm plug
  • Available on left, right, or top of the chamber
  • For use with KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, and KBF 1600
Specifications
Para utilizar con (equipo) KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600
Material Silicona
Tipo Access Port
Puertos 1 en la parte superior
Tamaño de puerto 30 mm