Learn More
BINDER™ Orificio de acceso
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Tamaño de puerto:
30 mm
50 mm
100 mm
Puertos:
1 en el lado derecho
1 en el lado izquierdo
1 en la parte superior
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, and KBF 1600
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600 |
| Material | Silicona |
| Tipo | Access Port |
| Puertos | 1 en el lado derecho |
| Tamaño de puerto | 50 mm |