Learn More
BINDER™ Orificio de acceso
Código de producto. 30238217 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de puerto:
30 mm
50 mm
100 mm
Puertos:
1 en el lado derecho
1 en el lado izquierdo
1 en la parte superior
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de puerto Puertos unitSize
30238217 30 mm 1 en el lado izquierdo cada uno
30238325 50 mm 1 en el lado izquierdo cada uno
30238359 100 mm 1 en el lado izquierdo cada uno
30238377 30 mm 1 en el lado derecho cada uno
30238245 50 mm 1 en el lado derecho cada uno
30238224 100 mm 1 en el lado derecho cada uno
30238284 50 mm 1 en la parte superior cada uno
30238203 100 mm 1 en la parte superior cada uno
30238260 30 mm 1 en la parte superior cada uno
9 options
Código de producto. 30238217
Marca: BINDER™ 80122465
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Access port with silicone plug for use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060.
  • Round access port with silicone plug
  • Choose between 30, 50, or 100 mm plug
  • Available on left, right, or top of the chamber
  • For use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060
Material Silicona
Tipo Access Port
Puertos 1 en el lado izquierdo
Tamaño de puerto 30 mm