Learn More
Thermo Scientific™ Opción de clave de acceso para ultracongeladores; el paquete de clave de acceso (UE) incluye cinco tarjetas y es compatible con el protocolo ISO14443, para las series Forma 88000, HERAfreeze HFU-T, Revco UxF y TSU
Código de producto. 30274497 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Congeladores ULT de las series TSX, RLE, 89000, HLE y TLE, Revco RLE, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series
Revco™ UxF
Serie TSX, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE y serie TLE, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Universal (-ULTS Models)
TSX universal
Thermo Scientific™ Serie TSU
Tipo:
Clave de acceso del congelador
Factory-installed. No stand-alone orders.
Instalado in situ
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo unitSize
30274497 TSX universal Instalado in situ cada uno
11860553 Serie TSX, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE y serie TLE, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series Clave de acceso del congelador paquete de 5
11336381 Serie TSX, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE y serie TLE, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series Clave de acceso del congelador paquete de 5
15362600 Thermo Scientific™ Serie TSU Clave de acceso del congelador cada uno
13540770 Revco™ UxF Clave de acceso del congelador cada uno
15718557 Congeladores ULT de las series TSX, RLE, 89000, HLE y TLE, Revco RLE, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series Instalado in situ cada uno
31007818 TSX Universal (-ULTS Models) Factory-installed. No stand-alone orders. -
7 options
Código de producto. 30274497
Marca: Thermo Scientific™ FELTSXU
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Registre quién abrió la puerta del ultracongelador, cuándo lo hizo y durante cuánto tiempo mediante las opciones de clave de acceso.
Analice los registros que le informarán sobre qué miembro del personal ha abierto la puerta del congelador, la hora a la que se abrió y durante cuánto tiempo permaneció abierta mediante las opciones de clave de acceso para ultracongeladores Thermo Scientific™ .
Features
  • Card access comes with 5 key cards
  • Field installed - purchased separately
  • Factory installed in the plant with purchase of unit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Instalado in situ
Para utilizar con (equipo) TSX universal
Incluye Card access w/five key cards