missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ACBD7 Monoclonal Antibody (08), Invitrogen™

Código de producto. p-7240387
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17729833 50 μL 50 microlitros
17789593 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17729833

Marca: Invitrogen™ MA543484

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Specificity: Human ACBD7

Binds medium- and long-chain acyl-CoA esters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACBD7
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 08
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica ACBD7
N.º de referencia del gen Q8N6N7
Alias de gen 9230116B18Rik; ACBD7; acyl-CoA binding domain containing 7; acyl-CoA-binding domain-containing protein 7; acyl-Coenzyme A binding domain containing 7; bA455B2.2; RGD1564164
Símbolos de los genes ACBD7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human ACBD7 Protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 414149
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.