Learn More
Invitrogen™ ACBD7 Monoclonal Antibody (08), Invitrogen™
Descripción
Specificity: Human ACBD7
Binds medium- and long-chain acyl-CoA esters.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ACBD7 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 08 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative |
| génica | ACBD7 |
| N.º de referencia del gen | Q8N6N7 |
| Alias de gen | 9230116B18Rik; ACBD7; acyl-CoA binding domain containing 7; acyl-CoA-binding domain-containing protein 7; acyl-Coenzyme A binding domain containing 7; bA455B2.2; RGD1564164 |
| Mostrar más |