Learn More
Invitrogen™ ACBD7 Monoclonal Antibody (08), Invitrogen™
Código de producto. 17729833
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
17729833 50 μL 50 microlitros
17789593 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17729833
Marca: Invitrogen™ MA543484
This item is not returnable. View return policy
Mouse Monoclonal Antibody
Specificity: Human ACBD7
Binds medium- and long-chain acyl-CoA esters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno ACBD7
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 08
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica ACBD7
N.º de referencia del gen Q8N6N7
Alias de gen 9230116B18Rik; ACBD7; acyl-CoA binding domain containing 7; acyl-CoA-binding domain-containing protein 7; acyl-Coenzyme A binding domain containing 7; bA455B2.2; RGD1564164
Símbolos de los genes ACBD7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human ACBD7 Protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 414149
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1