missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ACBD3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3620), Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
217.00€ - 590.00€
Especificaciones
| Antígeno | ACBD3 |
|---|---|
| Clon | 23GB3620 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30088834
![]() |
Invitrogen™
MA553438 |
100 μL |
590.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30087533
|
Invitrogen™
MA553439 |
20 μL |
217.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ACBD3 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects ACBD3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotEspecificaciones
| ACBD3 | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9H3P7 | |
| 64746 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB3620 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| 60kDa; 8430407O11Rik; Acbd3; acyl-CoA binding domain containing 3; acyl-CoA-binding domain-containing protein 3; acyl-Coenzyme A binding domain containing 3; D1Ertd10e; DAP; DMT1-associated protein; fa20g08; GCP60; Gocap1; golgi complex associated protein 1, 60 kDa; golgi complex associated protein 1, 60kDa; golgi complex-associated protein 1; Golgi phosphoprotein 1; Golgi resident protein GCP60; Golgi resident protein GCP60, N-terminally processed; GOLPH1; neurotrophin receptor alike death domain protein; p75-like apoptosis-inducing death domain protein; Pap7; PBR- and PKA-associated protein 7; PBR associated protein; Peripheral benzodiazepine receptor-associated protein PAP7; peripherial benzodiazepine receptor associated protein; PKA (RIalpha)-associated protein; si:dkey-267p15.1; wu:fa20g08; zgc:66303 | |
| A synthetic peptide of human ACBD3 (1-61AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| Acbd3 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto