missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACAT2 Monoclonal Antibody (OTI1C5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA501216
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The product of this gene is an enzyme involved in lipid metabolism, and it encodes cytosolic acetoacetyl-CoA thiolase. This gene shows complementary overlapping with the 3-prime region of the TCP1 gene in both mouse and human. These genes are encoded on opposite strands of DNA, as well as in opposite transcriptional orientation.Especificaciones
| ACAT2 | |
| Monoclonal | |
| 0.84 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q5XI22, Q9BWD1 | |
| Acat2 | |
| Full length human recombit protein of human ACAT2 produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Canine, Human, Rat | |
| Antibody | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| OTI1C5 | |
| Unconjugated | |
| ACAT2 | |
| acetyl-CoA acetyltransferase 2 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 308100, 39, 484063 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido