missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acarbose, MedChemExpress

Código de producto. 16412049
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16412049 1 g 1 g
16481366 200 mg 200 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16412049

Marca: Medchem Express HYB0089

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Acarbose (BAY g 5421), antihyperglycemic agent, is an orally active alpha-glucosidase inhibitor (IC50=11 nM). Acarbose can potentiate the hypoglycemic effects of sulfonylureas or insulin.

Acarbose (BAY g 5421), antihyperglycemic agent, is an orally active alpha-glucosidase inhibitor (IC50=11 nM). Acarbose can potentiate the hypoglycemic effects of sulfonylureas or insulin.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Acarbose
Forma física Powder
CAS 56180-94-0
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H43NO18
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo BAY g 5421
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (193.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@H]([C@]1(O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H](O2)C)N[C@]3(C=C(CO)[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)[H])[H])O[C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O[C@@]([H])([C@@H]([C@H](C=O)O)O)[C@@H](CO)O
Peso molecular (g/mol) 645.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 645.6
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.