missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acalabrutinib, MedChemExpress

Código de producto. 16487386
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487386 100 mg 100 miligramos
16497408 10 mg 10 miligramos
16489887 5 mg 5 miligramos
16463437 50 mg 50 miligramos
16441276 200 mg 200 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487386

Marca: Medchem Express HY17600

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Acalabrutinib (ACP-196) is an orally active, irreversible, and highly selective second-generation BTK inhibitor. Acalabrutinib binds covalently to Cys481 in the ATP-binding pocket of BTK. Acalabrutinib demonstrates potent on-target effects and efficacy in mouse models of chronic lymphocytic leukemia (CLL).

Acalabrutinib (ACP-196) is an orally active, irreversible, and highly selective second-generation BTK inhibitor. Acalabrutinib binds covalently to Cys481 in the ATP-binding pocket of BTK. Acalabrutinib demonstrates potent on-target effects and efficacy in mouse models of chronic lymphocytic leukemia (CLL).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Acalabrutinib
CAS 1420477-60-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H23N7O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo ACP-196
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (537.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC=CC=C1)C2=CC=C(C3=C4C(N)=NC=CN4C([C@H]5N(C(C#CC)=O)CCC5)=N3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 465.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.51
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.