missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ACADVL Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11397243
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11397243 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11397243

Marca: Invitrogen™ PA519270

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 2,000.

The protein encoded by this gene is targeted to the inner mitochondrial membrane where it catalyzes the first step of the mitochondrial fatty acid beta-oxidation pathway. This acyl-Coenzyme A dehydrogenase is specific to long-chain and very-long-chain fatty acids. A deficiency in this gene product reduces myocardial fatty acid beta-oxidation and is associated with cardiomyopathy. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACADVL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ACADVL
N.º de referencia del gen P49748
Alias de gen ACAD6; Acadvl; acyl-CoA dehydrogenase, very long chain; acyl-Coenzyme A dehydrogenase, very long chain; LCACD; MVLCAD; Very long chain Acyl-Coa dehydrogenase; very long-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial; Vlcad; VLCAD very-long-chain acyl-CoA dehydrogenase
Símbolos de los genes ACADVL
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (DKSDSHPSDALTRK) corresponding to the N-terminus amino acids of ACADVL (aa 50-64).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 37
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.