missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ACADS Polyclonal Antibody

Código de producto. 16546001
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16546001 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16546001

Marca: Invitrogen™ PA587528

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MAAALLARAS GPARRALCPR AWRQLHTIYQ SVELPETHQM LLQTCRDFAE KELFPIAAQV DKEHLFPAAQ VKKMGGLGLL AMDVPEELGG AGLDYLAYAI AMEEISRGCA STGVIMSVNN SLYLGPILKF GSKEQKQAWV TPFTSGDKIG CFALSEPGNG SDAGAASTTA RAEGDSWVLN GTKAWITNAW EASAAVVFAS TDRALQNKGI SAFLVPMPTP GLTLGKKEDK LGIRGSSTAN LIFEDCRIPK DSILGEPGMG; Positive Samples: MCF7, HepG2, 293T, HeLa, Mouse liver, Mouse heart, Rat liver; Cellular Location: Mitochondrion matrix.

Introduces a double bond at position 2 in saturated acyl-CoA's of short chain length, i. e. less than 6 carbon atoms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACADS
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.89 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ACADS
N.º de referencia del gen P15651, P16219, Q07417
Alias de gen ACAD3; Acads; acetyl-Coenzyme A dehydrogenase, short chain; acyl-CoA dehydrogenase short chain; acyl-CoA dehydrogenase, C-2 to C-3 short chain; acyl-Coenzyme A dehydrogenase, C-2 to C-3 short chain; acyl-Coenzyme A dehydrogenase, short chain; AI196007; Bcd1; Bcd-1; butyryl-CoA dehydrogenase; EGK_04272; Hdlq8; mitochondrial short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase; SCAD; short chain acyl-coenzyme A dehydrogenase; short-chain acyl-CoA dehydrogenase; short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial; unsaturated acyl-CoA reductase
Símbolos de los genes ACADS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human ACADS (NP_0000081).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11409, 35, 64304
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.