Learn More
Thermo Scientific™ Circuladores de inmersión AC150
Código de producto. p-4527498 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
AC150
AC150 con puente
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Modelo Tensión Frecuencia unitSize
11610831 AC150 230 V 50 Hz 1 PCS
11620831 AC150 con puente 230 V 50 Hz cada uno
2 options
Código de producto. 11610831
Marca: Thermo Scientific™ 1550001B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El termostato de inmersión AC150 es ideal para aplicaciones que requieran un mayor rendimiento de bombeo, programación de rampas, alarmas de aplicación e intervalos de temperatura de − 50 a +150 °C.
El termostato de inmersión Thermo Scientific™ AC150 es ideal para aplicaciones que requieran un mayor rendimiento de bombeo, programación de rampas, alarmas de aplicación e intervalos de temperatura de – 50 a +150 °C. Entre sus características se incluye una pantalla digital ampliada y ajustes mediante teclado táctil de fácil uso, para permitir así afinar la temperatura y satisfacer los requisitos de sus aplicaciones específicas.
  • Temperatura máx.: de 150 °C
  • Alarma por nivel bajo de líquido para cumplir con la clase de seguridad III
  • Apagado automático del controlador al detectar sobretemperatura, nivel bajo de líquido o sobrecarga del motor
  • Puerto de comunicación USB y opciones para RS-232, RS-485, Ethernet/LAN y E/S analógica
  • Alarma programable de la temperatura de la aplicación con opción de alarma seleccionada por el usuario, cambio a estado seguro o apagado
  • Controlador PID con función de autoajuste para optimizar el control de la temperatura
  • Cinco ajustes de temperatura programables
  • Función RTA (ajuste real de la temperatura) para calibración
  • Modo de control de la temperatura interna o externa (sensor remoto, tipo NAMUR)
  • Ajuste de la velocidad de la bomba a tres niveles para controlar las turbulencias
  • Potente bomba aspirante e impelente para aplicaciones externas abiertas y cerradas
  • Tres idiomas (inglés, alemán y francés)
  • El indicador digital puede cambiarse para utilizar una resolución de entre 0,1 y 0,01, y entre °C, °F o °K.
  • Alarma acústica y óptica
  • Función de reinicio automático tras cortes del suministro eléctrico
Incluye: mangueras dentadas de 8 mm y 12 mm con puente (solo –0026, –0029 y –0021), tapón de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción AC150; temp. máx.: 150 grados C; 230 V, 50 Hz
Certificaciones/conformidad Marca CE, lista UL, CSA, RoHS
Comunicaciones USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analógica
Caudal 20 l/min
Intervalo de temperatura De 13 °C a 200 °C
Capacidad calorífica 2 kW/1,2 kW
Presión máxima 475 mbar (6,89 psi)
Succión máx. 330 mbar (4,85 psi)
Modelo AC150
Clase de seguridad 3/FL
Estabilidad de la temperatura 0,01 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,8 x 6,4 x 14,6 pulg (19,9 x 16,5 x 37,2 cm)
Longitud (imperial) 7,8 in
Longitud (métrico) 19,9 cm
Anchura (imperial) 6,4 in
Anchura (métrico) 16,5 cm
Altura (imperial) 14,6 in
Altura (métrico) 37,2 cm
Peso (imperial) 9,25 lb
Peso (métrico) 4,2 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz