Learn More
Brady™ AC Adaptor
Código de producto. p-8003398
Change view
Click to view available options
Descripción:
Adaptador de CA de 220 V para Europa
Adaptador de CA de 240 V para Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
11820885 Adaptador de CA de 220 V para Europa cada uno
11751086 Adaptador de CA de 240 V para Reino Unido cada uno
2 options
Código de producto. 11820885
Marca: Brady™ 710612
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
AC Adaptor for the BMP™ Label Printers and Label Makers.
  • 800747: AC Adapter Europe (for ABC or KEY printers).
  • 710612: Accessory for the BMP™41/51/53/61/71 Label Printers.
  • 710613: Accessory for the BMP™51/53 Label Makers.
Especificaciones
Tipo de producto AC Adapter
Color Negro
Para utilizar con (equipo) BMP41 Label Printer, BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer, BMP61 Labeling System, BMP71 Label Printer, BradyPrinter M611, BMP41 Label Printer
Descripción Adaptador de CA de 220 V para Europa
Cantidad 1 Cada una
Tensión 220 V
Alternate Part Number M41/50/61/71/611-AC-BC-EU