Learn More
Brady™ AC Adaptor
Click to view available options
Descripción:
Adaptador de CA de 220 V para Europa
Adaptador de CA de 240 V para Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- 800747: AC Adapter Europe (for ABC or KEY printers).
- 710612: Accessory for the BMP™41/51/53/61/71 Label Printers.
- 710613: Accessory for the BMP™51/53 Label Makers.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | AC Adapter |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | BMP41 Label Printer, BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer, BMP61 Labeling System, BMP71 Label Printer, BradyPrinter M611, BMP41 Label Printer |
| Descripción | Adaptador de CA de 220 V para Europa |
| Cantidad | 1 Cada una |
| Tensión | 220 V |
| Alternate Part Number | M41/50/61/71/611-AC-BC-EU |