Learn More
Brady™ AC Adaptor
Código de producto. 11751086
Change view
Click to view available options
Descripción:
Adaptador de CA de 220 V para Europa
Adaptador de CA de 240 V para Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
11751086 Adaptador de CA de 240 V para Reino Unido cada uno
11820885 Adaptador de CA de 220 V para Europa cada uno
2 options
Código de producto. 11751086
Marca: Brady™ 710613
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
AC Adaptor for the BMP™ Label Printers and Label Makers.
  • 800747: AC Adapter Europe (for ABC or KEY printers).
  • 710612: Accessory for the BMP™41/51/53/61/71 Label Printers.
  • 710613: Accessory for the BMP™51/53 Label Makers.
Especificaciones
Tipo de producto AC Adapter
Para utilizar con (equipo) BMP41 Label Printer, BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer, BMP71 Label Printer, BradyPrinter M611
Descripción Adaptador de CA de 240 V para Reino Unido
Cantidad 1 Cada una
Tensión 240 V
Alternate Part Number M41/50/61/71/611-AC-BC-UK