missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABX-1431, MedChemExpress

Código de producto. 16424888
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16424888 10 mg 10 miligramos
16463276 25 mg 25 miligramos
16461137 50 mg 50 miligramos
16435666 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16424888

Marca: Medchem Express HY117632

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ABX-1431 is a highly potent, selective, and orally available, CNS-penetrant monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor with an IC50 of 14 nM.

ABX-1431 is a highly potent, selective, and orally available, CNS-penetrant monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor with an IC50 of 14 nM.

Spécification

Nombre del producto químico o material ABX-1431
Forma física Powder
CAS 1446817-84-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22F9N3O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (246.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCN(CC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2N3CCCC3)CC1)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 507.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.39
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.