missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABT-737, MedChemExpress
Descripción
ABT-737, a BH3 mimetic, is a potent Bcl-2, Bcl-xL and Bcl-w inhibitor with EC50s of 30.3 nM, 78.7 nM, and 197.8 nM, respectively. ABT-737 induces the disruption of the BCL-2/BAX complex and BAK-dependent but BIM-independent activation of the intrinsic apoptotic pathway. ABT-737 induces autophagy and has the potential for acute myeloid leukemia (AML) research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ABT-737 |
| CAS | 852808-04-9 |
| Color | Orange Red |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C42H45ClN6O5S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (61.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN(CC[C@@H](NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)S(NC(C2=CC=C(C=C2)N3CCN(CC3)CC4=CC=CC=C4C5=CC=C(C=C5)Cl)=O)(=O)=O)CSC6=CC=CC=C6)C |
| Peso molecular (g/mol) | 813.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 813.43 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?