missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABT-737, MedChemExpress

Código de producto. 16414057
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16414057 50 mg 50 miligramos
16488138 10 mg 10 miligramos
16457896 100 mg 100 miligramos
16440598 5 mg 5 miligramos
16411336 200 mg 200 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16414057

Marca: Medchem Express HY50907

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ABT-737, a BH3 mimetic, is a potent Bcl-2, Bcl-xL and Bcl-w inhibitor with EC50s of 30.3 nM, 78.7 nM, and 197.8 nM, respectively. ABT-737 induces the disruption of the BCL-2/BAX complex and BAK-dependent but BIM-independent activation of the intrinsic apoptotic pathway. ABT-737 induces autophagy and has the potential for acute myeloid leukemia (AML) research.

ABT-737, a BH3 mimetic, is a potent Bcl-2, Bcl-xL and Bcl-w inhibitor with EC50s of 30.3 nM, 78.7 nM, and 197.8 nM, respectively. ABT-737 induces the disruption of the BCL-2/BAX complex and BAK-dependent but BIM-independent activation of the intrinsic apoptotic pathway. ABT-737 induces autophagy and has the potential for acute myeloid leukemia (AML) research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ABT-737
CAS 852808-04-9
Color Orange Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C42H45ClN6O5S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (61.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(CC[C@@H](NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)S(NC(C2=CC=C(C=C2)N3CCN(CC3)CC4=CC=CC=C4C5=CC=C(C=C5)Cl)=O)(=O)=O)CSC6=CC=CC=C6)C
Peso molecular (g/mol) 813.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 813.43
Porcentaje de pureza 98.38%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.