missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ ABT 199

Descripción
ABT 199 is a selective, high affinity Bcl-2 inhibitor (Ki < 0.010 nM). Exhibits >4800-fold selectivity for Bcl-2 over Bcl-xL and Bcl-w, and displays no measurable activity at Mcl-1 (Ki > 444 nM). Potently induces apoptosis in FL5.12-BCL-2 cells (EC50 = 261 nM) and reduces tumor burden in chronic lymphocytic leukemia (CLL) primary samples (EC50 = 3 nM). Shows reduced toxicity to platelets compared to similar compounds. Enhances efficacy of clinically relevant chemotherapy and immunotherapy drugs. Orally bioavailable. Exhibits binding to SARS-CoV-2 3C-like protease (3CLpro) active site in a virtual screen. ABT 199 reverses oxidative phosphorylation in acute myeloid leukemia cells (AML), in vitro and in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-[[2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl]methyl]-1-piperazinyl]-N-[[3-nitro-4-[[(tetrahydro-2 H-pyran-4-yl)methyl]amino]phenyl]sulfonyl]-2-(1 H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzamide |
| CAS | 1257044-40-8 |
| Sinónimo | GDC-0199 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Bcl-2 Family Inhibitors |
| Fórmula molecular | C45H50ClN7O7S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 868.45 |
| Tipo de producto | Inhibitor |
| Pureza | 98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?